missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GRPEL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | GRPEL2 |
---|---|
Concentración | 0.23 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817714
|
Proteintech
17751-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807714
|
Proteintech
17751-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
GRPEL2 (GrpE Like 2, Mitochondrial) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are Mitochondrial protein import and Metabolism of proteins. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include protein homodimerization activity and chaperone binding. An important paralog of this gene is GRPEL1. Essential component of the PAM complex, a complex required for the translocation of transit peptide-containing proteins from the inner membrane into the mitochondrial matrix in an ATP-dependent manner. Seems to control the nucleotide-dependent binding of mitochondrial HSP70 to substrate proteins. Stimulates ATPase activity of mt-HSP70. May also serve to modulate the interconversion of oligomeric (inactive) and monomeric (active) forms of mt-HSP70.Especificaciones
GRPEL2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O88396, Q8TAA5 | |
134266, 17714, 688777 | |
GRPEL2 Fusion Protein Ag12018 | |
Primary | |
-20°C | |
GRPEL2 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GRPEL2 | |
Grpel2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |