Learn More
Growth Hormone Mouse, Clone: GH/1371, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno Growth Hormone
Clon GH/1371
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15940088
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
2688-MSM1-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15930088
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
2688-MSM1-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Growth Hormone
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
2688
A recombinant human Growth Hormone (GH) fragment (aa58-187)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
20kDa
GH/1371
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_072053
GH1
IgG2b
Protein A/G Purified
Cytoplasmic
Pituitary cells or Pituitary