Learn More
Invitrogen™ GRK5 Recombinant Human Protein
GRK5 is a serine/threonine kinase.
Marca:  Invitrogen™ PR7128B
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448523
  • 1348.00€ / 100 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-05-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
GRK5 regulates the activity of a variety of G protein-coupled receptors and the motility of polymorphonuclear leukocytes.
Especificación
Especificación
NP_005299
Frozen
95.2kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
Kinase Assay
GRK Kinase Family
Yes
Protein Biology|Enzyme & Protein Activity Assays|Kinase Activity|Protein Assays and Analysis
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
GRK5, GPRK5
Baculovirus
Human
GST Tag
Videos