missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GRK4 Recombinant Human Protein

GRK4 is a member of the G protein-coupled receptor kinase subfamily of the serine/threonine protein kinase family.

2915.00€ - 13780.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_892027
Para utilizar con (aplicación) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Formulación 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Peso molecular 94kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15438543
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PR7249A
100μg
2915.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
10706023
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV3999
1mg
13780.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

GRK4 phosphorylates the activated forms of G protein-coupled receptors.

Especificaciones

Especificaciones

NP_892027
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
GRK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
94kDa
RUO - research use only
GRK4, GPRK4
Human
GST Tag
Frozen
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications