missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GRK2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | GRK2 |
---|---|
Concentración | 0.65 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16812454
|
Proteintech
13990-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16802454
|
Proteintech
13990-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The product of this gene phosphorylates the beta-2-adrenergic receptor and appears to mediate agonist-specific desensitization observed at high agonist concentrations. This protein is an ubiquitous cytosolic enzyme that specifically phosphorylates the activated form of the beta-adrenergic and related G-protein-coupled receptors. Abnormal coupling of beta-adrenergic receptor to G protein is involved in the pathogenesis of the failing heart.Especificaciones
GRK2 | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P25098 | |
156 | |
GRK2 Fusion Protein Ag5071 | |
Primary | |
-20°C | |
GRK2 |
0.65 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ADRBK1, BARK, BARK1, Beta ARK 1, BETA ARK1, GRK2 | |
GRK2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |