Learn More
Honeywell™ GRIP Latex Gloves
Catalog Number 12655203
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Honeywell™ GRIP Latex Gloves for handling of heavy and slightly sharp parts in a damp or non greasy environment.
  • Guantes con revestimiento de látex natural sobre una base de punto jersey de algodón
  • Acabado agrietado
  • Puño tejido
  • El algodón absorbe el sudor, por lo que proporciona una mayor comodidad
  • El dorso ventilado mejora la transpirabilidad del guante
  • El recubrimiento de látex con acabado agrietado hace que el guante sea resistente a la abrasión y a las perforaciones y ofrece un excelente agarre
  • El látex natural proporciona una flexibilidad óptima, sinónimo de movilidad y comodidad
  • También ofrece buena resistencia a la abrasión y a las roturas
  • Su acabado de crepé ayuda al usuario a sostener objetes resbaladizos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad Norma básica EN 420-2003, EN 388-2016 sobre riesgos mecánicos
Coating Material Látex
Acabado exterior Fruncido
Material Algodón
Tamaño 9
Longitud (métrico) 26 cm