Learn More
Invitrogen™ Human Grik2 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0566
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15358710
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Grik2 Synthetic Peptide, PEP-0566, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 13 amino acids near the carboxy terminus of human Grik2.PEP-0566 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20449.
Especificaciones
Especificaciones
2898
purified
Human Grik2
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q13002
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
GRIK2
0.02% sodium azide
50 μg
PBS