Learn More
Liebherr™ Guía derecha
Use these grid shelves with freezers for general laboratory storage of temperature-sensitive samples.
Marca:  Liebherr™ 7112313
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12557096
  • 34.94€ / cada uno
Stock Remoto 10
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Grid shelf for use with Pharmacy refrigerators and Laboratory refrigerators with Comfort electronic controllers
Especificaciones
Especificaciones
Estante de rejilla
478 mm
Refrigeradores de farmacia y de laboratorio con prácticos controladores electrónicos
Acero inoxidable
Refrigeradores de laboratorio modelos LKUv16 y LKV913 con controlador electrónico cómodo