Learn More
Thermo Scientific™ Juego de filtros de rejilla
Juego de filtros de rejilla, G1 de conformidad con EN 779
Marca: Thermo Scientific™ 50076921
101.45 EUR hasta el 2025-11-21
Use el código promocional "24149" para aplicar la oferta.
Descripción
Juego de filtros de rejilla, G1 de conformidad con EN 779
- Juego de filtros de rejilla, G1 de conformidad con EN 779
- Para cabinas de seguridad para productos biológicos Herasafe KSP/Maxisafe 2020 y Herasafe KS/Safe 2020
Especificaciones
| EN 12469, NSF/ANSI 49, NSF/ANSI 49 | |
| Filtro de rejilla | |
| G1 según To EN 779 | |
| 5 unidad | |
| Cabinas de seguridad para productos biológicos Herasafe KSP/Maxisafe 2020 y Herasafe KS/Safe 2020 |
| 1,5 m | |
| 70,8 in | |
| 1,8 m | |
| 59 in |