Learn More
Fisherbrand™ Estufa microbiológica de convección por gravedad
Estufa microbiológica para aplicaciones de incubación básicas y almacenamiento calefactado
1190.00€ - 2315.00€
Especificaciones
Tipo de convección Gravedad
Pantalla Digital
Material Stainless Steel
N.° de estantes Dos
Tipo de enchufe Reino Unido y Unión Europea
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15895901 Ver documentos Fisherbrand™
75 L 1190.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
16-07-2020
Añadir a la cesta
15815911 Ver documentos Fisherbrand™
117 L 1670.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
23-07-2020
Añadir a la cesta
15835911 Ver documentos Fisherbrand™
194 L 2315.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
16-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Controlador digital
  • Convección por gravedad
  • Sencilla visualización de las muestras a través de una puerta de vidrio interna
  • Protección contra el exceso de temperatura
  • Interior de acero inoxidable
  • Puerto de acceso de serie
  • Apilable
  • Soportes de estantes de fácil extracción y esquinas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Se suministran de serie dos estantes perforados de acero inoxidable
  • Garantía de dos años en piezas y mano de obra
  • Marcado CE
incubación, almacenamiento, microbiología
Especificaciones
Especificaciones
Gravedad
Stainless Steel
Reino Unido y Unión Europea
Temperatura ambiente de + 7 a 75 °C
Digital
Dos
230 V, 50/60 Hz
Garantía de dos años en piezas y mano de obra