Learn More
Varilla de grafito, 6,3 mm de diámetro x 61 cm de longitud, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 010135.KI
Detalles adicionales : CAS : 7440-44-0 Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315749
  • 70.20€ / paquete de 4
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Graphite rod
(base metálica)
4 Pc.
≈40g/pc
6.3mm (0.25 in.) dia. x 61cm (24 in.) long
MFCD00144065
99%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos