Learn More
Alfa Aesar™ Graphite powder, synthetic, conducting grade, -200 mesh, 99.9995% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 040797.TB
Detalles adicionales : CAS : 7440-44-0 Peso : 0.11300kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 113g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375077
  • 126.00€ / 113 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
7782-42-5
12.011
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
5462310
carbon
C
MFCD00144065
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CHEBI:27594
[C]
Especificaciones
Graphite powder
Odorless
113g
7782-42-5
(metals basis)
MFCD00144065
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
[C]
12.011
CHEBI:27594
99.9995%
−200 Mesh
Black
Synthetic
UCP-2 grade, ultra 'F' purity
C
UN1325
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
carbon
5462310
Powder
Conducting
Videos
SDS Documentos