Learn More
Lámina de grafito, 1 mm de grosor, 97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058706
Click to view available options
Cantidad:
30 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
MFCD00144065
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
MFCD00144065
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Graphite foil
Nombre de nota 1mm (0.04 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 30 x 30 cm
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Papel de aluminio