Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gramicidin, 95%
For cellular and molecular biology applications
30.30€ - 170.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15438259
|
Thermo Scientific Chemicals
J66771.03 |
1 g |
170.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15448259
|
Thermo Scientific Chemicals
J66771.MC |
100 mg |
30.30€
100 miligramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Targets primarily the cell membrane of Gram-positive bacteria and shows little effect against Gram-negative bacteria. Gramicidin is typically used as a topical antimicrobial agent because it also causes hemolysis of red blood cells.