Learn More
Alfa Aesar™ Gramicidin, 95%
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66771.MC
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448259
  • 19.50€ / 100 miligramos
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
1882.29
HPLC
Targets primarily the cell membrane of gram positive bacteria and shows little effect against gram negative bacteria
RUO
Gramicidin, 95%
95%
100mg
Powder
2° to 8°C
Videos
SDS
For Research Use Only