Learn More
Honeywell™ Grain Leather Drivers Gloves
Catalog Number 11823490
Click to view available options
Tamaño:
8
9
11
Calf grain leather provides comfort and flexibility. The winged thumb and reinforced index finger make the glove more anatomical for additional ease of use.
  • Cuero de grano de piel de vaca
  • Parte posterior elástica
  • Corte de Gunn
  • Pulgar alado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas 420-03 CEE, EN 388-03 sobre riesgos mecánicos, CE categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de certificado CE n.° 0075/797/162/12/06/0358, número de declaración CE n.° 0075/797/162/12/06/0358
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría de CE: II Riesgos intermedios, conforme a: Normas básicas EN 420-03 EEC y Riesgos mecánicos EN 388-16
Estilo de corte Gunn
Coating Material Cuero
Color Blanco
Cut Resistance Rating 1
Hand Específico
Material Cuero de grano de piel de vaca
Tipo de producto Guantes para conductores
Tamaño 9
Modelo Gunn
Para utilizar con (aplicación) Manipulación general en entornos secos
Estilo de puño de los guantes Abierto
Incluye Puño elástico
Revestimiento Manipulación de dificultad baja y media
Tipo de Palm Cuero
Cantidad Pack de 10 pares
Serie 2030195
Clasificación de desgarro 2
Estilo de pulgar Alado
Longitud (métrico) 25 cm