Learn More
Hirschmann™ Pipetas graduadas con pistón
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas graduadas Hirschmann Instruments™ con pistón se suministran con graduación en tinción ámbar.
Marca: Hirschmann™ 1190175
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Graduadas hasta la punta
- Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Sí | |
0,2 ml | |
1 unidad | |
530 mm |
Ámbar | |
Graduaciones ámbar permanentes con color de difusión plateado | |
50 ml | |
Pipeta graduada |