Learn More
Cytiva Prefiltros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, láminas de grado GF/D
Funciona como prefiltro cuando se utiliza con filtros de microfibra GF/B. Los prefiltros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, láminas de grado GF/D, proporcionan una protección de membrana eficaz, especialmente durante el recuento de centelleo de líquidos.
Marca: Cytiva 1823-915
Detalles adicionales : Peso : 1.42000kg
Descripción
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan una baja resistencia al flujo de líquido y una gran capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite pruebas de puntos y métodos de recuento de centelleo líquidos.Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
- Grueso y con gran capacidad de carga
- Funciona como prefiltro cuando se utiliza con GF/B.
- Se ajusta a la mayoría de los portafiltros
- Retención de partículas finas de 2,7μ m.
- Velocidad de filtración rápida
Especificaciones
Los filtros de membrana finos Whatman de grado GF/D son gruesos y ofrecen una buena capacidad de carga.GF/D también puede funcionar como prefiltro cuando se utiliza con GF/B, y se suministra en muchos tamaños para adaptarse a la mayoría de los portafiltros. | |
Vidrio de borosilicato | |
Muy adecuado para su uso en aplicaciones de filtración de aire y para análisis gravimétricos de materiales volátiles en los que interviene la ignición.debido a la baja resistencia, se recomienda para el flujo de fluidos y la alta capacidad de carga de partículas. | |
25 unidades. | |
675 μm | |
681 mL/min |
Lámina | |
2,7 μm | |
Grado GF/D | |
Lámina | |
Prefiltro | |
460 × 570 mm |