Learn More
Sartorius™ Placas de filtro de membrana de pulpa refinada de grado C 160
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
580 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Lámina |
| Material | Pulpa refinada |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la filtración de aceites de cocina y transformador, como elementos absorbentes de suero humano y como papel de base para su posterior impregnación con determinados reactivos. |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,3 mm |
| Tipo | Placas de filtro de membrana. |
| Dimensiones (L x An) | 580 x 580 mm |
| Longitud (métrico) | 580 mm |
| Anchura (métrico) | 580 mm |