Learn More
Fisherbrand™ Papel Joseph muy absorbente de grado 608
El papel Joseph de grado 608 Fisherbrand™ es muy absorbente y no es esponjoso.
4.45€ - 53.55€
Especificaciones
Longitud (métrico) 500 mm
Anchura (métrico) 350 mm
Dimensiones (L x An) 500 x 350 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y secado de recipientes de vidrio, tubos, matraces, placas microscópicas y frascos en laboratorios y hospitales
Grado 608
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Formato Cantidad de embalaje Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formato Cantidad de embalaje Precio Cantidad y disponibilidad  
11734586
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Hoja plegada 40 paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11718722
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Hoja 800 paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11763913
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Hoja plegada 800 paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Papel fino de 25 g/m2
  • muy absorbente y no es esponjoso
Aplicaciones:
  • Limpieza y secado de recipientes de vidrio, tubos, matraces, placas microscópicas y frascos en laboratorios y hospitales
  • Especificaciones
    Especificaciones
    500 mm
    500 x 350 mm
    608
    350 mm
    Limpieza y secado de recipientes de vidrio, tubos, matraces, placas microscópicas y frascos en laboratorios y hospitales