Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado de superficie crepe de grado 603/N
Se utiliza para fines analíticos y técnicos.
127.00€ - 208.00€
Especificaciones
Formato Plegado
Material Pulpa refinada y línteres de algodón
Velocidad de filtración 8 μm/s
Para utilizar con (aplicación) Para la filtración rápida de precipitados relativamente gruesos; debido a su estructura crepe, proporcionan una mayor área de filtración que el papel de filtro suave
Grado 603/N
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diámetro del disco (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro del disco (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10225421
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
FT-4-335-125
125 mm
127.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10401052
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
FT-4-335-240
240 mm
189.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10642212
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
FT-4-335-320
320 mm
208.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Caudal rápido gracias a su estructura
  • Fabricados con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de α-celulosa
  • Contenido de ceniza entre el 0.1 y el 0.15 %
  • Con resistencia a la humedad
Especificaciones
Especificaciones
Plegado
8 μm/s
603/N
0,25 mm
Pulpa refinada y línteres de algodón
Para la filtración rápida de precipitados relativamente gruesos; debido a su estructura crepe, proporcionan una mayor área de filtración que el papel de filtro suave
Paquete de 100
Papel filtro para análisis cualitativo