Learn More
Fisherbrand™ Grade 603 General Purpose Filter Paper
Suitable for all general works in laboratories. Fisherbrand™ Grade 603 General Purpose Filter Paper is thin and has fast filtration velocity.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11734766
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Grado 122: Filtración muy rápida para todo tipo de tareas generales de laboratorio. Grado 600: Papel filtrante económico para todo tipo de tareas y protección de la mesa de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
Sheet
35 to 65 μm
603
0.14 mm
520 mm
35 to 65μm
General works, hospitals, research laboratories, schools, chemical industries, pharmaceutical, cosmetic, food and beverage, etc
500 Pack
520 x 420mm
420 mm