Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel crepado para análisis cualitativos y técnicos, grado 601, discos
Papeles crepados para análisis cualitativos y técnicos Sartorius Stedim Biotech™, grado 601/N, los discos son adecuados para fines analíticos y técnicos y ofrecen un caudal medio rápido debido a su estructura.
12.30€ - 19.50€
Especificaciones
Peso base 65 g/m2
Formato Disco
Material Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa)
Particle Retention De 12 a 14 μm
Velocidad de filtración De 13 s
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15982930
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-354-125
125 mm
12.30€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15992930
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-354-150
150 mm
15.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15912940
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-354-180
180 mm
19.50€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con  > 95% de contenido de alfa-celulosa
  • Contenido de cenizas entre el 0,1 y el 0,15%
  • Filtrado medio rápido
  • Con resistencia a la humedad
  • Envasado a granel, no estéril
Especificaciones
Especificaciones
65 g/m2
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa)
De 13 s
100/paq.
Papel filtro para análisis cualitativo
Disco
De 12 a 14 μm
601/N
0,19 mm