Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel crepado para análisis cualitativos y técnicos, grado 601, discos
Papeles crepados para análisis cualitativos y técnicos Sartorius Stedim Biotech™, grado 601/N, los discos son adecuados para fines analíticos y técnicos y ofrecen un caudal medio rápido debido a su estructura.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-354-180
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912940
  • 19.50€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con >95 % de alfa-celulosa
  • Contenido de cenizas entre el 0,1 y el 0,15%
  • Filtrado medio rápido
  • Con resistencia a la humedad
  • Envasado a granel, no estéril
Especificaciones
Especificaciones
65 g/m2
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa)
De 13 s
100/paq.
Papel filtro para análisis cualitativo
Disco
De 12 a 14 μm
601/N
0,19 mm
180 mm