Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles crepados para análisis cualitativos y técnicos, grado 6S/N, plegados
Papel crepado para análisis cualitativos y técnicos Sartorius Stedim Biotech™, grado 6 S/N, las hojas son adecuadas para fines analíticos y técnicos y ofrecen un caudal rápido debido a su estructura.
17.00€ - 168.00€
Especificaciones
Peso base | 145 g/m2 |
---|---|
Formato | Lámina |
Material | Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) |
Particle Retention | 6-14 μm |
Velocidad de filtración | De 12 s |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15912760
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-314-090120 |
90 x 120 mm | 100/paq. |
17.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15922760
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-314-150580 |
150 x 580 mm | 250/paq. |
134.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15932760
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-314-290580 |
290 x 580 mm | 250/paq. |
168.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con > 95% de contenido de alfa-celulosa
- Contenido de cenizas entre el 0,1 y el 0,15%
- Filtrado medio rápido
- Con resistencia a la humedad
- Envasado a granel, no estéril
Especificaciones
145 g/m2 | |
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) | |
De 12 s | |
0,55 mm |
Lámina | |
6-14 μm | |
6 S/N | |
Papel filtro para análisis cualitativo |