Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cuantitativo de grado 54
Admite la recogida de precipitados gruesos y gelatinosos con el mínimo de destrucción de fibra, incluso cuando está húmedo. El papel de filtro cuantitativo de grado 54 Whatman™ cuenta con una superficie suave y resistente para sostener la filtración alen vacío y por aspiración.
19.95€ - 805.00€
Especificaciones
Caudal de aire | 3 s/100 ml/pulg.2 |
---|---|
Material | Línters de algodón de alta calidad |
Particle Retention | 22 μm |
Tamaño de poro | 22 μm |
Velocidad de filtración | ASTM, 10 segundos; Herzberg, 39 segundos |
Código de producto | Marca | Descripción | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10241891
|
Cytiva
1454-110 |
Filtro de grado 54 para análisis cuantitativo, rápido, círculo de 110 mm (100 unidades) | Circulares |
43.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10596911
|
Cytiva
1454-090 |
Filtro de grado 54 para análisis cuantitativo, rápido, círculo de 90 mm (100 unidades) | Circulares |
31.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11342985
|
Cytiva
1454-125 |
Flitro de grado 54 para análisis cuantitativo, rápido, círculo de 125 mm (100 unidades) | Circulares |
45.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10163971
|
Cytiva
1454-150 |
Filtro de grado 54 para análisis cuantitativo, rápido, círculo de 150 mm (100 unidades) | Circulares |
70.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10225881
|
Cytiva
1454-055 |
Filtro de grado 54 para análisis cuantitativo, rápido, círculo de 55 mm (100 unidades) | Circulares |
19.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11312985
|
Cytiva
1454-070 |
Flitro de grado 54 para análisis cuantitativo, rápido, círculo de 70 mm (100 unidades) | Circulares |
20.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10507111
|
Cytiva
1454-240 |
Filtro de grado 54 para análisis cuantitativo, rápido, círculo de 240 mm (100 unidades) | Circulares |
159.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11382985
|
Cytiva
1454-320 |
Filtro de grado 54 para análisis cuantitativo, rápido, círculo de 320 mm (100 unidades) | Circulares |
303.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11360504
|
Cytiva
1454-500 |
Filtro de grado 54 para análisis cuantitativo, rápido, círculo de 500 mm (100 unidades) | Circulares |
660.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11370504
|
Cytiva
1454-917 |
Papel de filtro para análisis cuantitativo de grado 54 con bajo contenido en cenizas endurecido, lámina, 460 × 570 mm | Lámina |
805.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10664112
|
Cytiva
1454-185 |
Filtro de grado 54 para análisis cuantitativo, rápido, círculo de 185 mm (100 unidades) | Circulares |
94.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Admite la recogida de precipitados gruesos y gelatinosos con el mínimo de destrucción de fibra, incluso cuando está húmedo.El papel de filtro cuantitativo de grado 54 Whatman™ cuenta con una superficie suave y resistente para sostener la filtración al vacío y por aspiración.
- Tratamiento de ácido para alta resistencia a la humedad y a productos químicos
- Clasificación de retención de partículas nominal grande de 22 μm
- Velocidad de filtración rápida (velocidad de filtración Herzberg de 39 s)
- Alta pureza (0.015 % máximo de ceniza)
- Compatible con aplicaciones de embudo Büuchner o de embudo Hirsch
Especificaciones
3 s/100 ml/pulg.2 | |
22 μm | |
ASTM, 10 segundos; Herzberg, 39 segundos | |
Grado 54 | |
185 μm |
Línters de algodón de alta calidad | |
22 μm | |
Rapidez | |
Grueso | |
Bajo contenido en cenizas endurecido |