Learn More
Sartorius™ Papeles filtro de tierra de diatomeas y de celulosa plegados de grado 470
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Se utilizan para la filtración de precipitados semicoloidales más finos, por ejemplo, los constituidos de proteínas, arcilla o bario precipitado en frío
- Para la aclaración de cerveza, vino, orina durante prueba refractométrica o de espectrofotometría
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Plegado |
| Material | Celulosa, tierra de diatomeas |
| Velocidad de filtración | 80 s |
| Para utilizar con (aplicación) | Ofrecen una capacidad de separación mucho mejor que los papeles de celulosa pura a la misma velocidad de filtración |
| Grado | 470 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,32 mm |
| Tipo | Papel filtro de tierra de diatomeas |
| Diámetro (métrico) | 125 mm |