Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cuantitativo de grado 41
Se utiliza para el análisis cuantitativo de la contaminación del aire como cinta de papel para la impregnación al determinar compuestos gaseosos a altos caudales o para análisis cuantitativo de la contaminación del aire. Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™: grado 41 se suelen utilizar en la preparación de muestras para el análisis de metales después de la digestión de ácido nítrico.
19.60€ - 201.00€
Especificaciones
Formato | Circulares |
---|---|
Material | Línters de algodón de alta calidad |
Tamaño de poro | 20 μm |
Velocidad de filtración | ASTM, 12 segundos; Herzberg, 54 segundos |
Caudal | Rapidez |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11390464
|
Cytiva
1441-042 |
42,5 mm |
19.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11300474
|
Cytiva
1441-047 |
47 mm |
22.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11380464
|
Cytiva
1441-050 |
50 mm |
22.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10347341
|
Cytiva
1441-055 |
55 mm |
23.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10738762
|
Cytiva
1441-060 |
60 mm |
23.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10516551
|
Cytiva
1441-070 |
70 mm |
26.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11382945
|
Cytiva
1441-090 |
90 mm |
32.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11392945
|
Cytiva
1441-110 |
110 mm |
46.25€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11302955
|
Cytiva
1441-125 |
125 mm |
58.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11312955
|
Cytiva
1441-150 |
150 mm |
81.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11322955
|
Cytiva
1441-185 |
185 mm |
109.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11332955
|
Cytiva
1441-240 |
240 mm |
173.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11360464
|
Cytiva
1441-320 |
32 mm |
201.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los círculos de grado se utilizan para el análisis cuantitativo de la contaminación del aire como cinta de papel para la impregnación al determinar compuestos gaseosos a altos caudales o para análisis cuantitativo de la contaminación del aire.Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™:Los círculos de grado 41 se suelen utilizar en la preparación de muestras para el análisis de metales después de la digestión de ácido nítrico.
Papel de filtro rápido y sin cenizas- Contenido de ceniza extremadamente bajo (0.007 % de máximo de ceniza)
- Tasa de retención nominal de partículas de 20 μm
- Velocidad de filtración rápida (Herzberg 54 s)
- Se utiliza comúnmente para análisis rutinarios de contaminación de aire y análisis de contaminación de suelos
Especificaciones
Circulares | |
20 μm | |
Rapidez | |
Paquete de 100 |
Línters de algodón de alta calidad | |
ASTM, 12 segundos; Herzberg, 54 segundos | |
Grueso | |
215 μm |