Learn More
Cytiva Grade 3MM Chr Filter Paper for Blotting
Filter paper for blotting
Marca:  Cytiva 3030-928
Detalles adicionales : Peso : 3.74000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15520113
  • 560.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Chr de grado 3 mm
  • Cuadrada
Especificaciones
Especificaciones
60 x 60 cm
60 cm
60 cm
Papel filtro para transferencia
Chr de grado 3 mm