Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cuantitativos, grado 393, hojas
Papeles cuantitativos Sartorius Stedim Biotech™, grado393, las hojas son apropiadas para los análisis cuantitativos y gravimétricos y para la filtración por presión o en vacío.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-127-460570
Detalles adicionales : Peso : 2.62200kg
Descripción
- Fabricados con línters 100 % de algodón con un contenido de alfa-celulosa de <98 %
- Lavado con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza (contenido de cenizas del ≤ 0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
- Poro muy fino, muy denso, filtrado muy lento
Especificaciones
100 g/m2 | |
Línteres 100 % algodón (< 98 % de alfacelulosa; sin ceniza) | |
De 300 s | |
100/paq. | |
460 mm |
Lámina | |
1 μm | |
393 | |
0,17 mm | |
570 mm |