Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel crepado para análisis cualitativos y técnicos, grado 37, discos
Papel crepado para análisis cualitativos y técnicos Sartorius Stedim Biotech™, grado 37, los discos son adecuados para fines analíticos y técnicos donde se desee un caudal rápido.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-480-090
Detalles adicionales : Peso : 0.06400kg
Descripción
- Hecho de pulpa refinada y línters de algodón
- Contenido de cenizas del 0,1 al 0,15%
- Filtrado muy rápido, poro ancho
- Con resistencia a la humedad
Especificaciones
135 g/m2 | |
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) | |
De 4 s | |
50/paq. | |
90 mm |
Disco | |
15 μm | |
37/N | |
0,5 mm |