Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cualitativos, grado 292 a, discos
Las láminas, papeles cualitativos de grado 292 a de Sartorius Stedim Biotech™ son especialmente adecuadas para análisis cualitativos que requieren un bajo contenido de cenizas.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-215-500
Detalles adicionales : Peso : 1.90400kg
Código de producto. 15902910
  • 235.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Línteres de algodón puro o línteres de algodón con pulpa refinada
  • Sin aditivos, como agentes con resistencia a la humedad
Especificaciones
Especificaciones
97 g/m2
Línteres de algodón (bajo contenido de nitrógeno y nitratos; < 0,06 % de ceniza)
De 97 s
100/paq.
500 mm
Disco
De 4 a 7 μm
292 a
0,19 mm