Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cualitativos, grado 292, discos
Papeles cualitativos Sartorius Stedim Biotech™, grado 292, los disco son especialmente adecuados para análisis cualitativos que requieren un bajo contenido de cenizas.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-205-050
Detalles adicionales : Peso : 0.01700kg
Descripción
- Línteres de algodón puro o línteres de algodón con pulpa refinada
- Sin aditivos, como agentes con resistencia a la humedad
Especificaciones
87 g/m2 | |
Línteres de algodón (bajo contenido de nitrógeno y nitratos; < 0,06 % de ceniza) | |
De 45 s | |
100/paq. | |
50 mm |
Disco | |
De 5 a 8 μm | |
292 | |
0,18 m |