Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro para análisis cualitativo endurecido de celulosa de grado 151
El papel de filtro cualitativo endurecido con celulosa de grado 151 Fisherbrand™ se utiliza para análisis en soluciones de ácido o filtración bajo alta presión.
5.10€ - 21.65€
Especificaciones
Descripción | Ash Content: 0.06% |
---|---|
Formato | Disco simple |
Material | Celulosa |
Particle Retention | De 12 a 15 μm |
Tamaño de poro | De 12 a 15 μm |
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11415228
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 110 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11425228
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 125 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11435228
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 150mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11445228
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 185mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11725225
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 210 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11455228
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 240 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11705225
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 42.5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11495218
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 70 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11405228
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 90 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Pure filter paper grades made of cellulose fibers with alpha content of nearly 100% according precise norms
- Ash content for these grades is approximatively 0.06 %
Especificaciones
Ash Content: 0.06% | |
Celulosa | |
De 12 a 15 μm | |
151 | |
0.2 mm |
Disco simple | |
De 12 a 15 μm | |
Para el análisis en soluciones ácidas o filtración con alta presión | |
Paq. de 100 |