Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de celulosa de grado 122
Velocidad de filtración muy rápida. El papel de filtro de uso general de celulosa de grado 122 Fisherbrand™ se utiliza para todos los trabajos generales de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11738752
  • 23.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Velocidad de filtración muy rápida
  • Se utiliza para trabajos generales, hospitales, laboratorios de investigación
Aplicaciones:
  • Sectores química, farmacéutico, de productos cosméticos, de alimentos y bebidas
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Disco plegado
    De 17 a 30 μm
    Para todos los trabajos generales en laboratorios
    100/paq.
    100 mm
    Celulosa
    17-30 μm
    122
    0,17 mm
    100 mm