Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de grado 122
Papel filtro de uso general compatible con todas las tareas generales del laboratorio para lograr una filtración excelente y uniforme.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.70200kg
Descripción
- Velocidad de filtración muy rápida
- Se utiliza para trabajos generales, hospitales, laboratorios de investigación
Especificaciones
Disco plegado | |
De 17 a 30 μm | |
Papel de filtro utilizado para todos los trabajos generales en laboratorios | |
100/paq. | |
330 mm |
Celulosa | |
17-30 μm | |
122 | |
0,17 mm | |
330 mm |