Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro multiuso de celulosa de grado 122
Código de producto. 11788722 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11788722 250 mm paquete de 100
11738752 100 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11788722
Ahorros en análisis de aguas residuales
Usar código promocional 28023
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Velocidad de filtración muy rápida. El papel de filtro de uso general de celulosa de grado 122 Fisherbrand™ se utiliza para todos los trabajos generales de laboratorio.
  • Velocidad de filtración muy rápida
  • Se utiliza para trabajos generales, hospitales, laboratorios de investigación
Aplicaciones:
  • Sectores química, farmacéutico, de productos cosméticos, de alimentos y bebidas
  • Especificaciones
    Formato Disco plegado
    Material Celulosa
    Particle Retention 17 a 30 μm
    Tamaño de poro 17-30 μm
    Para utilizar con (aplicación) Para todas las tareas generales en laboratorios
    Grado 122
    Cantidad 100/paq.
    Grosor (métrico) 0,17 mm
    Diámetro (métrico) 250 mm