Learn More
Cytiva Papeles de filtro para análisis cualitativo doblados de grado 114V
Admite una gran capacidad de carga gracias al papel de filtro con resistencia a la humedad. Los papeles de filtro para análisis cualitativo plegados Whatman™ de grado 114V ofrecen una filtración rápida de precipitados gruesos y gelatinosos.
58.95€ - 221.00€
Especificaciones
Formato | Círculo preplegado |
---|---|
Material | Celulosa |
Particle Retention | Precipitados gelatinosos y partículas gruesas |
Tamaño de poro | > 25 μm |
Velocidad de filtración | De 38 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10201941
|
Cytiva
1214-125 |
125 mm |
58.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11322935
|
Cytiva
1214-185 |
185 mm |
88.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11312935
|
Cytiva
1214-150 |
150 mm |
72.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11332935
|
Cytiva
1214-240 |
240 mm |
176.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11360414
|
Cytiva
1214-320 |
320 mm |
221.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Admite una gran capacidad de carga gracias al papel de filtro con resistencia a la humedad.Los papeles de filtro para análisis cualitativo plegados Whatman™ de grado 114V ofrecen una filtración rápida de precipitados gruesos y gelatinosos.
Los filtros acanalados de grado 114V son aptos para la recuperación de partículas grandes y precipitados gelatinosos.- Con resistencia a la humedad para una alta estabilidad mecánica.
- Retención nominal de partículas de 25 μm
- Filtración rápida (Herzberg 38 s)
- La resina químicamente estable proporciona una mayor resistencia a la humedad
- Lámina de filtro acanalado (preplegado) para facilidad de uso y compatibilidad con los embudos cónicos
- Superficie de filtro lisa para una recuperación eficaz de los precipitados
Especificaciones
Círculo preplegado | |
Precipitados gelatinosos y partículas gruesas | |
De 38 s | |
El papel de filtro suave de grado 114V Whatman de GE es resistente a la humedad para una alta estabilidad mecánica. Los filtros acanalados de grado 114V son aptos para la recuperación de partículas grandes y precipitados gelatinosos. | |
Paquete de 100 |
Celulosa | |
> 25 μm | |
Rapidez | |
Grado 114V | |
190 μm |