Learn More
Fisherbrand™ Papeles de filtro cuantitativo sin cenizas, filtrado medio de grado 13
Se utiliza para precipitados finos como el fosfato amónico magnésico y el oxalato de calcio.
Marca:  Fisherbrand™
8.52 EUR hasta el 2019-12-31
Use el código promocional "13870" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09776kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11798953
  • 10.75€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Medium pores filter paper
  • Made with 100% cotton linter fibers
  • Washed with acid and cleaned with demineralized water to obtain high purity
  • Ash content is 0.007%
  • Applications: Chemical, food, beverage industries and atmospheric analysis
Especificaciones
Especificaciones
100/paquete
Papeles de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza
13
Para precipitados finos, como el fosfato amónico magnésico, oxalato de calcio, arseniato amónico magnésico, formas más amplias de sulfato de bario
De 5 a 8 μm
Disco simple
Contenido de ceniza: 0.007%
110mm
Fibras de línter de algodón al 100 %
0.16mm
De 5 a 8 μm