Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel liso para análisis cualitativos y técnicos grado 100, discos
Papel liso para análisis cualitativos y técnicos Sartorius Stedim Biotech™ grado 100/N, los discos se utilizan comúnmente para la determinación del contenido de azúcar.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-328-240
Detalles adicionales : Peso : 0.38500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15962920
  • 31.10€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de alfa-celulosa
  • Contenido de cenizas < 0,1 %
  • Con resistencia a la humedad
  • Formato de disco
Especificaciones
Especificaciones
85 g/m2
Disco
De 30 s
100/paq.
240 mm
Resistencia a ráfagas húmedas: 80 kPa
6-8 μm
100/N
0,18 mm