Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado de superficie suave de grado 10
Se utiliza para los análisis rutinarios, como la aclaración y determinación de sustancias
Marca: Sartorius™ FT-4-352-150
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de α-celulosa
- Contenido de ceniza entre 0,1–0,15 % (grado 100/N <0,1 %).
- Con resistencia a la humedad
- Se suministran en rollos, láminas, discos y filtros plegados, así como en cortes específicos del cliente
Especificaciones
Plegado | |
7.5 μm/s | |
10 | |
0,33 mm | |
150 mm |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
Para análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas | |
100/paq. | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
150 mm |