Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado de superficie suave de grado 10
Se utiliza para los análisis rutinarios, como la aclaración y determinación de sustancias
Marca:  Sartorius™ FT-4-352-240
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10002311
  • 182.00€ / paquete de 100
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made of refined pulp and cotton linters with an >95% α-cellulose content
  • Ash content between 0.1–0.15% (grade 100/N <0.1%)
  • Wet-strengthened
  • Supplied in rolls, sheets, discs and folded filters as well as customer-specific cuts
Especificaciones
Especificaciones
100/paq.
240mm
Pulpa refinada y línteres de algodón
0.33mm
240mm
Cualitativo
10
Para análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas
Filtro plegado
240mm
Videos