Learn More
Gibco™ Grace's Insect Medium, supplemented
Grace's Insect Medium, supplemented
Marca: Gibco™ 11605086
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
El medio complementado para células de insecto de Grace se diseñó originalmente para el crecimiento de células de la polilla emperador australiana, Antherea eucaliptos. El medio complementado para células de insectos de Grace se utiliza ahora ampliamente para el crecimiento de células de Spodeptera frugiperda, Sf9 y Sf21.Las células Sf9 y Sf21 se utilizan de forma rutinaria para expresar proteínas recombinantes mediante el sistema de vectores de expresión de baculovirus (BEVS). Ofrecemos una variedad de opciones de medios Gibco™ para una gama de aplicaciones de cultivo celular de insectos.
Formulación
Este medio para células de insectos de Grace contiene hidrolizado de lactalbumina, yeastolato, L-glutamina y bicarbonato de sodio. Está disponible la formulación completa. El medio complementado para células de insectos de Grace contiene hidrolizado de lactoalbúmina y yeastolato que no se encuentran comúnmente en la versión sin complementar.
Sistema de fabricación y calidad con buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
El medio complementado para células de insectos de Grace Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales y que están ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un medio complementado para células de insectos de Grace Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11605-102). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485 y 9001.
El medio complementado para células de insectos de Grace contiene hidrolizado de lactalbumina y yeastolato, y se complementa comúnmente con un 10 % de suero fetal bovino (FBS) antes de su uso. El medio complementado para células de insectos de Grace requiere CO2 ambiental a fin de mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
De 2 a 8 °C | |
Célula de insecto | |
Medios para células de insectos Grace | |
10 x 500 mL |
Medio para células de insectos de Grace, 10 x 500 ml, complementado, células de insectos, línea celular Sf21, Sf9 , L-glutamina, calcio, tipo de sal inorgánica de magnesio, sin hemolinfa de insectos, hidrolizado de lactoalbúmina, suplementos de levastolato, temperatura de almacenamiento de 2 a 8 °C | |
Líquido | |
Cultivo celular de insectos | |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.