Learn More
Grace™ Precolumnas Prevail™ Alltech™
Marca:  Grace™ 5131338
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11303151
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
7
250 mm
4,6 mm
C8
5 μm
Cartucho protector
1 ml/min