missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gr-1/Ly-6G Antibody (1A8), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  Bio-Techne NBP2-53131AF750

Detalles adicionales : Peso : 0.00970kg

Código de producto. 18213481

  • 346.64€ / 0.10 ml
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Gr-1/Ly-6G Monoclonal specifically detects Gr-1/Ly-6G in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones

Especificaciones

Gr-1/Ly-6G
Monoclonal
Alexa Fluor 750
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
LY6G6D
Ly-6G transfected EL-4J cell line.
Primary
Mouse
IgG2a κ
Flow Cytometry
1A8
Flow Cytometry
C6orf23, G6D, LY6-D, LY6G6D, lymphocyte antigen 6 family member G6D, MEGT1, NG25
Rat
0.1 mL
58530
Store at 4°C in the dark.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales