missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPRASP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno GPRASP2
Concentración 0.48 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16819703
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
12159-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16809703
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
12159-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a member of a family that regulates the activity of G protein-coupled receptors (GPCRs). The encoded protein has been shown to be capable of interacting with several GPCRs, including the M1 muscarinic acetylcholine receptor and the calcitonin receptor. Several transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Especificaciones

Especificaciones

GPRASP2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8BUY8, Q96D09
114928, 245607, 317405
GPRASP2 Fusion Protein Ag2800
Primary
-20°C
GPRASP2
0.48 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GASP 2, GASP2, GPRASP2
Gprasp2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications