Learn More
Tango™ Tango™ GPR35-bla U2OS Cells
Las células Tango™ GPR35-bla U2OS contienen el receptor 35 acoplado a proteína G (GPR35) humano vinculado a un sitio de proteasas TEV.
Marca: Tango™ K1872
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Línea celular: U2OS
- Número de acceso: NM_005301.2
- Cola citoplasmática: Cola nativa
- Estado de la población: Origen del clon unicelular
- Las células Tango™ GPR35-bla U2OS contienen el receptor 35 acoplado a proteína G (GPR35) humano vinculado a un sitio de proteasas TEV y un factor de transcripción Gal4-VP16 integrado de forma estable en la línea celular parental Tango™ GPCR-bla U2OS. Esta línea celular parental expresa de manera estable una proteína de fusión de la proteasa arrestina beta/TEV y el gen indicador de betalactamasa bajo el control de un elemento de respuesta UAS. Las células Tango™ GPR35-bla U2OS se han validado funcionalmente para el factor Z' y las concentraciones EC50 de Zaprinast. Además, las células Tango™ GPR35-bla U2OS se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables.
Especificaciones
NM_005301.2 | |
Células divisoras | |
Cola nativa | |
FRET | |
Origen del clon unicelular | |
Punto final | |
U2OS | |
GPCR |
Selección de arrestina beta basada en células | |
Las células Tango™ GPR35-bla U2OS se envían en hielo seco, en un vial⁄células de 8 x 10^6. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. | |
Fluorescente | |
Receptor acoplado a proteína G (GPCR) | |
Tango™ | |
GPR35 | |
Tango™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.