Learn More
GP2 (Glycoprotein 2) / ZAP75 Mouse, Clone: GP2/1803, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 2813-MSM3-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930128
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
GP2 (Glycoprotein 2) / ZAP75
Cell Surface and Secreted
GP2/1803
Unconjugated
Mouse
59kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
2813
IgG2a κ
ELISA, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human GP2 protein (apprx. aa 35-179)
PANC-1 Cells. Pancreas
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.