Learn More
Invitrogen™ HIV1 gp120 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0704
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15378910
  • 129.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
gp120 Synthetic Peptide, PEP-0704, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 15 amino acids near the center of HIV-1 gp120PEP-0704 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20584.
Especificaciones
Especificaciones
Virus
HIV1 gp120
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
0.02% sodium azide
50 μg
PBS
purified
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
No
Peptide
RUO - research use only