Learn More
GOT1 Mouse anti-Human, Clone: 5A12E10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | GOT1 |
---|---|
Clon | 5A12E10 |
Concentración | 0.5 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16887405
|
Proteintech
60317-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16877405
|
Proteintech
60317-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
GOT1 is a glutamic-oxaloacetic transaminase is a pyridoxal phosphate-dependent enzyme which exists in cytoplasmic and mitochondrial forms, GOT1 and GOT2, respectively. GOT plays a role in amino acid metabolism and the urea and tricarboxylic acid cycles. The two enzymes are homodimeric and show close homology.Especificaciones
GOT1 | |
0.5 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CAT, GIG18, GOT1, Transaminase A | |
GOT1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
5A12E10 | |
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P17174 | |
2805 | |
GOT1 Fusion Protein Ag7012 | |
Primary | |
-20°C | |
GOT1 |